(E)-β-Ionone (synthétique) 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
297130050 297131000 297135000
ACRO297130050EA 21.6 EUR InStock
ACRO297130050 ACRO297131000 ACRO297135000
(E)-β-Ionone (synthétique) 96%
β-Ionone
Formule: C₁₃H₂₀O
MW: 192,30 g/mol
Point d'éclair: 122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001549
Numéro CAS: 14901-07-6
EINECS: 201-224-3
ONU: 3082
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5215 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (25°C) 0.941 to 0.947
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité