(E)-4-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one
Fournisseur: Roth Carl
ROTH3950.1EA 37.9 EUR InStock
ROTH3950.1
(E)-4-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one
(E)-4-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one
Formule: C₁₃H₂₀O
MW: 192,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001565
Numéro CAS: 127-41-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité