(E)-4-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.04778.0050EA 47.3 EUR InStock
8.04778.9999 8.04778.0050
(E)-4-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one, Sigma-Aldrich®
(E)-4-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one
Formule: C₁₃H₂₀O
MW: 192,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001565
Numéro CAS: 127-41-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 110 mg/l (20 °C)
Molar Mass 192.3 g/mol
Boiling Point 237 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.0013 hPa (20 °C)
Flash Point 117 °C
Refractive Index 1.5 (20 °C, 589 nm)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C13H20O
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité