2,3-Dihydrofuranne 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
190441000 190445000
ACRO190441000EA 83.1 EUR InStock
ACRO190441000 ACRO190445000
2,3-Dihydrofuranne 98+%
2,3-Dihydrofuranne
Formule: C₄H₆O
Densité: 0.927 g/cm³
Point d'éclair: –24 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003205
Numéro CAS: 1191-99-7
EINECS: 214-747-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.0 %
Tetrahydrofuran ≤1.0 % (GC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité