Bromure de 3-(4,5-diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium
Fournisseur: Molekula
MOLE14706101-5GEA 0 EUR InStock
MOLE14706101-5G
Bromure de 3-(4,5-diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium
3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT)
Formule: C₁₈H₁₆N₅BrS
MW: 414,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011964
Numéro CAS: 298-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité