2-(Méthylamino)benzotrifluorure
Synonyms: N-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline, 2-(Trifluoromethyl)-N-methylaniline
FL6769.1 006769-5G 006769-25G
CHMPFL6769.1EA 0 EUR InStock
CHMPFL6769.1 FLUO006769-5G FLUO006769-25G
2-(Méthylamino)benzotrifluorure
2-(Méthylamino)benzotrifluorure
Formule: C₈H₈F₃N
MW: 175,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052196
Numéro CAS: 14925-10-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité