Benzaldéhyde-oxime, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20234.0025EA 90.1 EUR InStock
8.20234.0025 8.20234.9999
Benzaldéhyde-oxime, Sigma-Aldrich®
Benzaldéhyde-oxime
Formule: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002119
Numéro CAS: 932-90-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 24 - 27 °C
Molar Mass 121.14 g/mol
Density 1.11 g/cm3
Synonyms Benzaldoxime
Hill Formula C7H7NO
Chemical Formula C6H5CH=NOH
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité