4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
014255-100MG 014255-1G
FLUO014255-100MGEA 0 EUR InStock
FLUO014255-100MG FLUO014255-1G
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉F₃O₂
MW: 266,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD03424604
Numéro CAS: 199528-28-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité