4'-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51762.03EA 67.9 EUR InStock
H51762.03 H51762.06
4'-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid 95%
4'-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉BrO₂
MW: 277,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318398
Numéro CAS: 885951-66-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité