3'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid
011486-500MG 011486-1G
FLUO011486-500MGEA 0 EUR InStock
FLUO011486-500MG FLUO011486-1G
3'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid
3'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉ClO₂
Numéro CAS: 73178-79-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité