4'-Methoxybiphenyl-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51764.06EA 222 EUR InStock
H51764.06 H51764.03
4'-Methoxybiphenyl-3-carboxylic acid 95%
4'-Methoxybiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424599
Numéro CAS: 725-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité