Acide 4-(benzyloxy)benzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15715.14 A15715.03 A15715.06
A15715.14EA 269 EUR InStock
A15715.14 A15715.03 A15715.06
Acide 4-(benzyloxy)benzoïque ≥98%
Acide 4-(benzyloxy)benzoïque
Purity: 98% CAS No.: 1486-51-7 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Melting Point: 187-191° Beilstein Reference: 2111640
Formule: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Point de fusion: 187…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016527
Numéro CAS: 1486-51-7
EINECS: 216-066-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité