4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid 99%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
371335-5GEA 167 EUR InStock
371335-5G
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid 99%, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Point de fusion: 295 °C (dec,) (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00059078
Numéro CAS: 58574-03-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/83/26658983.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) White to Light Brown
Appearance (form) Powder or Crystals or Powder with Chunk(s) or Crystals with Chunk(s)
Titration (T) NaOH 0.1 m 98.5 - 101.5%
Purity (HPLC area%) ≥ 98.5%
Infrared spectrum Conforms to structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité