4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21946.09EA 234 EUR InStock
B21946.09 B21946.88
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Point de fusion: 292…295 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059078
Numéro CAS: 58574-03-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité