5-Phényl-o-anisidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-phenylanisole, 2-Methoxy-5-phenylaniline, 5-Phenyl-o-anisidine, 3-Amino-4-methoxybiphenyl
A0958-25G A0958-5G
TCIAA0958-25GEA 289 EUR InStock
TCIAA0958-25G TCIAA0958-5G
5-Phényl-o-anisidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Phenyl-o-anisidine
Formule: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007790
Numéro CAS: 39811-17-1
EINECS: 254-639-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7720f1e9770633c6cc3e7c2d26965b01ea1ca015&vid=7720f1e9770633c6cc3e7c2d26965b01ea1ca015&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité