Acide 1-cyanocyclopropanecarboxylique
Synonyms: 1-Cyano-1-cyclopropanecarboxylic acid
001453-10G 001453-1G 001453-25G 001453-5G
FLUO001453-10GEA 0 EUR InStock
FLUO001453-10G FLUO001453-1G FLUO001453-25G FLUO001453-5G
Acide 1-cyanocyclopropanecarboxylique
Acide 1-cyanocyclopropanecarboxylique
Formule: C₅H₅NO₂
MW: 111,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190651
Numéro CAS: 6914-79-0
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité