Cyclopropane-1,1-dicarboxylate de diméthyle
Synonyms: Dimethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid dimethyl ester
013935-25G 013935-100G
FLUO013935-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013935-25G FLUO013935-100G
Cyclopropane-1,1-dicarboxylate de diméthyle
Cyclopropane-1,1-dicarboxylate de diméthyle
Formule: C₇H₁₀O₄
MW: 158,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192079
Numéro CAS: 6914-71-2
EINECS: 414-240-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité