Cyclopropylméthyle isothiocyanate
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBS10467DAEA 0 EUR InStock
MAYBS10467DA MAYBS10467.250
Cyclopropylméthyle isothiocyanate
Cyclopropylméthyle isothiocyanate
Formule: C₅H₇NS
MW: 113,18 g/mol
Numéro CAS: 6068-90-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité