Diphénylsulfoxyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
130970250 130971000
ACRO130970250EA 57.9 EUR InStock
ACRO130970250 ACRO130971000
Diphénylsulfoxyde 97%
Diphénylsulfoxyde
Formule: C₁₂H₁₀OS
MW: 202,28 g/mol
Point d'ébullition: 206…208 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 66…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002085
Numéro CAS: 945-51-7
EINECS: 213-415-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 71 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité