Diphénylsulfoxyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Phenyl sulphoxide, sulphinyldibenzene
B22135.14 B22135.22 B22135.36
B22135.14EA 61.4 EUR InStock
B22135.14 B22135.22 B22135.36
Diphénylsulfoxyde ≥98%
Diphénylsulfoxyde
Purity: 98+% CAS No.: 945-51-7 Molecular Formula: C12H10OS Formula Weight: 202.28 Melting Point: 69-72° Boiling Point: 206-208°/13mm MDL No.: MFCD00002085
Formule: C₁₂H₁₀OS
MW: 202,28 g/mol
Point d'ébullition: 206…208 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002085
Numéro CAS: 945-51-7
EINECS: 213-415-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité