Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Naphtalène-1-thiol 99%

Fournisseur: Thermo Scientific

ACRO415270050EA 180 EUR InStock
ACRO415270050
Naphtalène-1-thiol 99%
Naphtalène-1-thiol


Formule: C₁₀H₈S
MW: 160,24 g/mol
Point d'ébullition: 131 °C (5 mmHg)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039599
Numéro CAS: 529-36-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6790 to 1.6810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité