Naphtalène-1-thiol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Thionaphthol
B24876.03 B24876.06 B24876.14
B24876.03EA 39.7 EUR InStock
B24876.03 B24876.06 B24876.14
Naphtalène-1-thiol ≥99%
Naphtalène-1-thiol
Purity: 99% CAS No.: 529-36-2 Molecular Formula: C10H8S Formula Weight: 160.24 MDL No.: MFCD00039599
Formule: C₁₀H₈S
MW: 160,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039599
Numéro CAS: 529-36-2
EINECS: 208-462-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité