Naphtalène-2-thiol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12125.18EA 251 EUR InStock
A12125.18 A12125.09
Naphtalène-2-thiol ≥98%
Naphtalène-2-thiol
Formule: C₁₀H₈S
MW: 160,24 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C
Point de fusion: 79…83 °C
Densité: 1,55
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004086
Numéro CAS: 91-60-1
EINECS: 202-082-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité