Naphtalène-2-thiol 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
334520050 334520250
ACRO334520050EA 45.3 EUR InStock
ACRO334520050 ACRO334520250
Naphtalène-2-thiol 98+%
Naphtalène-2-thiol
Formule: C₁₀H₈S
MW: 160,24 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C
Point de fusion: 79…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004086
Numéro CAS: 91-60-1
EINECS: 202-082-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige to light grey Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité