3-Fluoro-4-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26847.03EA 205 EUR InStock
H26847.03 H26847.06
3-Fluoro-4-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde ≥97%
3-Fluoro-4-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236275
Numéro CAS: 473917-15-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité