Acide 4,5-difluoroanthranilique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acide 2-amino-4,5-difluorobenzoïque
L19950.14EA 369 EUR InStock
L19950.14 L19950.03 L19950.06
Acide 4,5-difluoroanthranilique 97%
Acide 4,5-difluoroanthranilique
Formule: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,12 g/mol
Point de fusion: 181…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077509
Numéro CAS: 83506-93-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité