1-Butyldihydroxyborane
Synonyms: Butylboronic acid, n-Butylboronic acid
010773-5G 010773-25G
FLUO010773-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010773-5G FLUO010773-25G
1-Butyldihydroxyborane
1-Butyldihydroxyborane
Formule: C₄H₁₁BO₂
MW: 101,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002106
Numéro CAS: 4426-47-5
EINECS: 224-607-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité