1-Butyldihydroxyborane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO172380010EA 27.2 EUR InStock
ACRO172380010 ACRO172380250 ACRO172380050
1-Butyldihydroxyborane 98%
1-Butyldihydroxyborane
Formule: C₄H₁₁BO₂
MW: 101,94 g/mol
Point de fusion: 94…96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002106
Numéro CAS: 4426-47-5
EINECS: 224-607-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité