1-Decylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Decylboronic acid
L19957.03 L19957.06 L19957.14
L19957.03EA 38.3 EUR InStock
L19957.03 L19957.06 L19957.14
1-Decylboronic acid ≥98%
1-Decylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 24464-63-9 Molecular Formula: CH3(CH2)9B(OH)2 Formula Weight: 186.10 Melting Point: 86-89° Beilstein Reference: 1743934
Formule: C₁₀H₂₃BO₂
MW: 186,1 g/mol
Point de fusion: 86…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074638
Numéro CAS: 24464-63-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité