1-Hexylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Hexylboronic acid
B22446.09 B22446.88
B22446.09EA 264 EUR InStock
B22446.09 B22446.88
1-Hexylboronic acid ≥97%
1-Hexylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 16343-08-1 Molecular Formula: CH3(CH2)5B(OH)2 Formula Weight: 130.00 Melting Point: 85-90° Beilstein Reference: 1736080
Formule: C₆H₁₅BO₂
MW: 129,99 g/mol
Point de fusion: 85…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074641
Numéro CAS: 16343-08-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité