1-Octylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19964.06EA 161 EUR InStock
L19964.06 L19964.14 L19964.03
1-Octylboronic acid ≥97%
1-Octylboronic acid
Formule: C₈H₁₉BO₂
MW: 158,05 g/mol
Point de fusion: 81…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074560
Numéro CAS: 28741-08-4
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité