1-Propylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Propylboronic acid
L19965.03 L19965.06 L19965.14
L19965.03EA 63.3 EUR InStock
L19965.03 L19965.06 L19965.14
1-Propylboronic acid ≥98%
1-Propylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 17745-45-8 Molecular Formula: CH3(CH2)2B(OH)2 Formula Weight: 87.91 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 105-107° Beilstein Reference: 1731884 MDL No.: MFCD01074564
Formule: C₃H₉BO₂
MW: 87,91 g/mol
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01074564
Numéro CAS: 17745-45-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité