Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Tetradecylboronic acid

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L19966.03EA 36.5 EUR InStock
L19966.03
1-Tetradecylboronic acid
1-Tetradecylboronic acid


Formule: C₁₄H₃₁BO₂
MW: 242,21 g/mol
Point de fusion: 72…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00093676
Numéro CAS: 100888-40-2
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité