Phénol, Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Acide phénique
516724-500EA 476 EUR InStock
516724-500
Phénol, Calbiochem®
Phénol
Formule: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Point d'ébullition: 181,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40,8 °C
Densité: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
ONU: 1671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07390
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité