3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Synonyms: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
010825-5G FL10825.20 010825-25G 010825-1G
FLUO010825-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010825-5G CHMPFL10825.20 FLUO010825-25G FLUO010825-1G
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD03453668
Numéro CAS: 210907-84-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité