4-Aminophenylboronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
H51666.03 H51666.06
H51666.03EA 82.8 EUR InStock
H51666.03 H51666.06
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 214360-73-3 Molecular Formula: C12H18BNO2 Formula Weight: 219.09 MDL No.: MFCD02093721
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093721
Numéro CAS: 214360-73-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité