Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester

Synonyms: 2-Methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-(2-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

021829-5G 021829-1G
FLUO021829-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021829-5G FLUO021829-1G
2-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester
2-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₃H₁₉BO₃
MW: 234,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD05863916
Numéro CAS: 190788-60-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité