Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(3-Methoxyloxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane


021830-1G 021830-25G 021830-5G
FLUO021830-1GEA 0 EUR InStock
FLUO021830-1G FLUO021830-25G FLUO021830-5G
2-(3-Methoxyloxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(3-Methoxyloxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane


Formule: C₁₃H₁₉BO₄
MW: 250,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD05864302
Numéro CAS: 325142-84-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité