Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Dimethoxyphenylboronic acid pinacol ester

Synonyms: 3,4-Dimethoxyphenylboronic acid Pinacol ester, 1,2-Dimethoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

021828-5G 021828-1G
FLUO021828-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021828-5G FLUO021828-1G
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid pinacol ester
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₄H₂₁BO₄
MW: 264,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD05863909
Numéro CAS: 365564-10-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité