2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Synonyms: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
010835-5G FL10835.20 010835-1G
FLUO010835-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010835-5G CHMPFL10835.20 FLUO010835-1G
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₇BO₃
MW: 220,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093754
Numéro CAS: 269409-97-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité