Acide 2-(4-hydroxyphénylazo)benzoïque, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: HABA
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
54793-1G-FEA 43.9 EUR InStock
54793-1G-F 54793-5G-F
Acide 2-(4-hydroxyphénylazo)benzoïque, Supelco®
Acide 2-(4-hydroxyphénylazo)benzoïque
Formule: C₁₃H₁₀N₂O₃
MW: 242,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002428
Numéro CAS: 1634-82-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité