3-Iodophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H28115.06 H28115.03
H28115.06EA 142 EUR InStock
H28115.06 H28115.03
3-Iodophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
3-Iodophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 408492-28-4 Molecular Formula: C12H16BIO2 Formula Weight: 329.97 Melting Point: 70-72° MDL No.: MFCD09953498
Formule: C₁₂H₁₆BIO₂
MW: 329,97 g/mol
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953498
Numéro CAS: 408492-28-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité