Chlorure de p-anisidinium, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 4-Méthoxyaniline chlorhydrate4-Anisidine chlorhydratep-Anisidine chlorhydrate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20103.0050EA 84.4 EUR InStock
8.20103.0050 8.20103.9999
Chlorure de p-anisidinium, Sigma-Aldrich®
Chlorure de p-anisidinium
Formule: C₇H₁₀ClNO
MW: 159,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036388
Numéro CAS: 20265-97-8
ONU: 3143
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 217 - 220 °C
Molar Mass 159.62 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité