2-Imino-1-methylimidazolidine-4-one
Fournisseur: DIAGNOSTIC SYSTEMS (DIASYS)
DIAS117119910021EA 0 EUR InStock
DIAS117119910021
2-Imino-1-methylimidazolidine-4-one
2-Imino-1-methylimidazolidine-4-one
Formule: C₄H₇N₃O
MW: 113,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059730
Numéro CAS: 60-27-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité