4-[2-(Diméthylamino)éthyl]phénol chlorhydrate
008895-25G 008895-100G
FLUO008895-25GEA 0 EUR InStock
FLUO008895-25G FLUO008895-100G
4-[2-(Diméthylamino)éthyl]phénol chlorhydrate
4-(2-(Diméthylamino)éthyl)phénol chlorhydrate
Formule: C₁₀H₁₆ClNO
MW: 201,7 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040807
Numéro CAS: 6027-23-2
EINECS: 227-892-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité