5-Bromo-2-méthylanisole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H30391.06EA 143 EUR InStock
H30391.06 H30391.03
5-Bromo-2-méthylanisole ≥97%
5-Bromo-2-méthylanisole
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 102…104 °C (13 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797972
Numéro CAS: 67868-73-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité