Acide 3-phénylbenzoïque 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Biphenyl-3-carboxylic acid, 3-Biphenylcarboxylic acid, 1,1'-Biphenyl-3-carboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid
371770010 371770050
ACRO371770010EA 26.3 EUR InStock
ACRO371770010 ACRO371770050
Acide 3-phénylbenzoïque 97%
Acide 3-phénylbenzoïque
Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Point de fusion: 164…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045846
Numéro CAS: 716-76-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité