4'-Hexylbiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21900.03 B21900.06 B21900.14
B21900.03EA 32.3 EUR InStock
B21900.03 B21900.06 B21900.14
4'-Hexylbiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
4'-Hexylbiphenyl-4-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 59662-48-5 Molecular Formula: C19H22O2 Formula Weight: 282.38 Melting Point: 222-224° MDL No.: MFCD00143232
Formule: C₁₉H₂₂O₂
Point de fusion: 222…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143232
Numéro CAS: 59662-48-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité