Phénol 99.0-100.5%, EMPROVE® ESSENTIAL USP, Ph. Eur., ChP, JP, très pur, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
1.00201.1000 1.00201.9025
1.00201.1000EA 310 EUR InStock
1.00201.1000 1.00201.9025
Phénol 99.0-100.5%, EMPROVE® ESSENTIAL USP, Ph. Eur., ChP, JP, très pur, SAFC®
Phénol
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Formule: C₆H₅OH
Point d'ébullition: 181.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40.8 °C
Densité: 1.0722 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
ONU: 1671
ADR: 6.1,II
ATTEINDRE: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (bromatometric) 99.0 - 100.5 %
Assay (bromatometric, calc. on anhydrous substance) 99.0 - 100.5 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Identity (wet chemistry) passes test
Appearance colourless or faintly pink or faintly yellowish crystals or crystalline masses, deliquescent
Appearance of solution (67 g/l, water) clear and not more intensely coloured than reference solution B6
Acidic substances passes test
Solidification temperature ≥ 39.5 °C
Fe (Iron) ≤ 1 ppm
Benzene (HS-GC) ≤ 2 ppm
Methanol (HS-GC) ≤ 3000 ppm
Acetone (HS-GC) ≤ 2 ppm
Anisole ≤ 10 ppm
Cumene (HS-GC) ≤ 70 ppm
Methylisobutylketone (HS-GC) ≤ 2 ppm
Other residual solvents (ICH (Q3C)) excluded by manufacturing process
Residue on evaporation (105 °C, 1 h) ≤ 0.05 %
Residue on evaporation (105 °C) ≤ 0.05 %
Water (according to Karl Fischer) ≤ 0.5 %
Corresponds to Ph. Eur., ChP, JP, USP
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité