Acide 1-aminocyclopropanecarboxylique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A1178.0001 A1178-1G A1178-100MG A1178-5G
TCIAA1178.0001EA 0 EUR InStock
TCIAA1178.0001 TCIAA1178-1G TCIAA1178-100MG TCIAA1178-5G
Acide 1-aminocyclopropanecarboxylique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₄H₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00009944
Numéro CAS: 22059-21-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e314973971dd439e489b0bf22e3b09ac41a10ec2&vid=e314973971dd439e489b0bf22e3b09ac41a10ec2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité